Learn More
2-etilhexanoato de butilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Butyl 2-Ethylhexanoate |
| CAS | 68443-63-0 |
| Fórmula molecular | C12 H24 O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 2-Ethyl-hexanoic Acid Butyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H24O2/c1-4-7-9-11(6-3)12(13)14-10-8-5-2/h11H,4-10H2,1-3H3 |
| SMILES | CCCCOC(=O)C(CC)CCCC |
| Nombre IUPAC | 2-etilhexanoato de butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 200.318 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 200.178 |