Learn More
2-(4-butoxifenil)acetato de butilo, Mikromol™
Código de producto. 30051652
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30051652 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30051652 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0179.03
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-(4-butoxifenil)acetato de butilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Butyl 2-(4-butoxyphenyl)acetate
CAS 1185726-73-1
Nombres de analitos o componentes Butyl 2-(4-butoxyphenyl)acetate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H24 O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Butyl 2-(4-Butoxyphenyl)acetate, Bufexamac Imp. C (EP), 4-Butoxybenzeneacetic acid butyl ester, Bufexamac Impurity C
Fórmula InChI InChI=1S/C16H24O3/c1-3-5-11-18-15-9-7-14(8-10-15)13-16(17)19-12-6-4-2/h7-10H,3-6,11-13H2,1-2H3
SMILES CCCCOC(=O)Cc1ccc(OCCCC)cc1
Nombre IUPAC 2-(4-butoxifenil)acetato de butilo
Peso molecular (g/mol) 264.36
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.1725 g/mol