Learn More
2-[4-[2-[(4-Cloro-benzoil)amino]etil]fenoxi]-2-metilpropanoato de butilo, Mikromol™
Código de producto. 30460346
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30460346 4 x 25 mg -
17982506 100 mg 100 miligramos
17902616 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30460346 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0063.0500254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-[4-[2-[(4-Cloro-benzoil)amino]etil]fenoxi]-2-metilpropanoato de butilo, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Butyl 2-[4-[2-[(4-Chloro-benzoyl)amino]ethyl]phenoxy]-2-methylpropanoate
CAS 2732346-94-8
Nombres de analitos o componentes Butyl 2-[4-[2-[(4-Chloro-benzoyl)amino]ethyl]phenoxy]-2-methylpropanoate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C23 H28 Cl N O4
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Bezafibrate Imp. E (EP), Butyl 2-[4-[2-[(4-Chloro-benzoyl)amino]ethyl]phenoxy]-2-methylpropanoate, Bezafibrate Impurity E
Fórmula InChI InChI=1S/C20H28N2.H3O4P/c1-16(2)22(17(3)4)15-13-19(18-10-6-5-7-11-18)20-12-8-9-14-21-20;1-5(2,3)4/h5-12,14,16-17,19H,13,15H2,1-4H3;(H3,1,2,3,4)
Tipo de solución Neat
SMILES CCCCOC(=O)C(C)(C)Oc1ccc(CCNC(=O)c2ccc(Cl)cc2)cc1
Nombre IUPAC 2-[4-[2-[(4-clorobenzoil)amino]etil]fenoxi]-2-metilpropanoato de butilo
Peso molecular (g/mol) 417.93
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 417.1707 g/mol