Learn More
2-[[3-(Trifluorometil)fenil]-amino]benzoato de butilo (flufenamato de butilo), Mikromol™
Código de producto. 17973886
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17973886 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17973886 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0105.02
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-[[3-(Trifluorometil)fenil]-amino]benzoato de butilo (flufenamato de butilo)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Butyl 2-[[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-amino]benzoate (Butyl Flufenamate)
CAS 67330-25-0
Nombres de analitos o componentes Butyl 2-[[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-amino]benzoate (Butyl Flufenamate)
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C18 H18 F3 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Butyl 2-[[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-amino]benzoate, Etofenamate Imp. B (EP), Butyl Flufenamate, Etofenamate Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C18H18F3NO2/c1-2-3-11-24-17(23)15-9-4-5-10-16(15)22-14-8-6-7-13(12-14)18(19,20)21/h4-10,12,22H,2-3,11H2,1H3
SMILES CCCCOC(=O)c1ccccc1Nc2cccc(c2)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 2-[3-(trifluorometil)anilino]benzoato de butilo
Peso molecular (g/mol) 337.34
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 337,129 g/mol