Learn More
Bromuro de butropio, TRC
Código de producto. 30007163
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007163 2.5 mg 2.50 miligramo
30004870 5 mg 5 miligramos
30003544 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30007163 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6900802.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 29025-14-7
Fórmula molecular C28 H38 N O4 . Br
Peso molecular (g/mol) 532.51
Sinónimo 8-Azoniabicyclo[3.2.1]octane, 8-[(4-butoxyphenyl)methyl]-3-[(2S)-3-hydroxy-1-oxo-2-phenylpropoxy]-8-methyl-, bromide (1:1), (3-endo)-, 1αH,5αH-Tropanium, 8-(p-butoxybenzyl)-3α-hydroxy-, bromide, (-)-tropate (8CI), 8-Azoniabicyclo[3.2.1]octane, 8-[(4-butoxyphenyl)methyl]-3-(3-hydroxy-1-oxo-2-phenylpropoxy)-8-methyl-, bromide, [3(S)-endo]- (9CI), (p-Butoxybenzyl)hyoscyaminium bromide, BHB, Butropium bromide, Coliopan, N-(Butoxybenzyl)hyoscyamine bromide
Nombre IUPAC [(1R,5S)-8-[(4-butoxifenil)metilo]-8-metil-8-azoniabiciclo[3.2.1]octan-3-IL] (2S)-3-hidroxi-2-fenilpropanoato; bromuro
SMILES [Br-].CCCCOc1ccc(C[N+]2(C)[C@@H]3CC[C@H]2C[C@H](C3)OC(=O)[C@H](CO)c4ccccc4)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Butropium Bromide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C28H38NO4.BrH/c1-3-4-16-32-25-14-10-21(11-15-25)19-29(2)23-12-13-24(29)18-26(17-23)33-28(31)27(20-30)22-8-6-5-7-9-22;/h5-11,14-15,23-24,26-27,30H,3-4,12-13,16-20H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1/t23-,24+,26+,27-,29?;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 531.1984
Porcentaje de pureza >95%