Learn More
Clorhidrato de butoxilolopatadina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Butoxy Olopatadine Hydrochloride |
| CAS | 1253107-26-4 |
| Fórmula molecular | C25H31NO3 • HCl |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Olopatadine NP5, (Z)-Butyl 2-(11-(3-(dimethylamino)propylidene)-6,11-dihydrodibenzo[b,e]oxepin-2-yl)acetate Hydrochloride, 11-[3-(Dimethylamino)propylidene]-6,11-dihydro-butyl ester Dibenz-oxepin-2-acetic Acid Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H31NO3.ClH/c1-4-5-15-28-25(27)17-19-12-13-24-23(16-19)22(11-8-14-26(2)3)21-10-7-6-9-20(21)18-29-24;/h6-7,9-13,16H,4-5,8,14-15,17-18H2,1-3H3;1H/b22-11-; |
| SMILES | CN(C)CC/C=C1C2=CC(CC(OCCCC)=O)=CC=C2OCC3=CC=CC=C\13.Cl |
| Nombre IUPAC | hidrocloruro de butil (Z)-2-(11-(3-(dimetilamino)propilideno)-6,11-dihidrodibenzo[b,e]oxepin-2-il)acetato |
| Peso molecular (g/mol) | 429.98 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 429.21 |