Learn More
Ácido butoxi-d9-acético, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Butoxyacetic Acid-D9 (butoxy-D9) |
| CAS | 669720-55-2 |
| Fórmula molecular | C6 D9 H3 O3 |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | Acetic acid, 2-(butoxy-1,1,2,2,3,3,4,4,4-d9)- (ACI), 2-(Butoxy-1,1,2,2,3,3,4,4,4-d9)acetic acid (ACI), Acetic acid, butoxy-d9- (9 CI), Butoxy-d9-acetic Acid, 2-Butoxyacetic Acid-D9 (butoxy-D9) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C6H12O3/c1-2-3-4-9-5-6(7)8/h2-5H2,1H3,(H,7,8)/i1D3,2D2,3D2,4D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])OCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonadeuteriobutoxi)acético |
| Peso molecular (g/mol) | 141.2131 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 141.1351 g/mol |
| Show More |