Learn More
Butofilolol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Butofilolol |
| CAS | 58930-32-8 |
| Fórmula molecular | C17 H26 F N O3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 1-[2-[3-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-2-hydroxypropoxy]-5-fluorophenyl]-1-butanone (ACI), 2'-[3-(tert-Butylamino)-2-hydroxypropoxy]-5'-fluorobutyrophenone, Butofilolol, CM 6805, (RS)-Butofilolol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H26FNO3/c1-5-6-15(21)14-9-12(18)7-8-16(14)22-11-13(20)10-19-17(2,3)4/h7-9,13,19-20H,5-6,10-11H2,1-4H3 |
| SMILES | CCCC(=O)c1cc(F)ccc1OCC(O)CNC(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | 1-[2-[3-(terc-butilamino)-2-hidroxipropoxi]-5-fluorofenil]butan-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 311.392 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 311.19 |