Learn More
Nitrato de butoconazol, TRC
Código de producto. 30335837
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30335837 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30335837 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6902731G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Butoconazole Nitrate
CAS 64872-77-1
Fórmula molecular C19 H17 Cl3 N2 S . H N O3
Cantidad 1 g
Sinónimo (+/-)-1-[4-(4-Chlorophenyl)-2-[(2,6-dichlorophenyl)thio]butyl]-1H-imidazole mononitrate, 1-[4-(4-Chlorophenyl)-2-[(2,6-dichlorophenyl)thio]butyl]-1H-imidazole mononitrate, (+/-)-Butoconazole nitrate, Butaconazole nitrate, Butoconazole nitrate, Femstat, Gynomyk
Fórmula InChI InChI=1S/C19H17Cl3N2S.HNO3/c20-15-7-4-14(5-8-15)6-9-16(12-24-11-10-23-13-24)25-19-17(21)2-1-3-18(19)22;2-1(3)4/h1-5,7-8,10-11,13,16H,6,9,12H2;(H,2,3,4)
SMILES O[N+](=O)[O-].Clc1ccc(CCC(Cn2ccnc2)Sc3c(Cl)cccc3Cl)cc1
Nombre IUPAC 1-[4-(4-clorofenil)-2-(2,6-diclorofenil)sulfanilbutil]imidazol;ácido nítrico
Peso molecular (g/mol) 474.79
Formula Weight (peso de la fórmula) 473.0134