Learn More
Nitrato de butoconazol, Thermo Scientific™
Código de producto. 17585545 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17585545 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 17585545 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 468770010
 Artículo restringido
En stock
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Butoconazole nitrate
Envase Frasco de vidrio
CAS 64872-77-1
Certificado de análisis Available
Forma física Polvo cristalino
Fórmula molecular C19H18Cl3N3O3S
Número MDL 00058159
Color De blanco a amarillo claro
Punto de fusión 163°C
Índice Merck 13-1525
Clave InChI ZHPWRQIPPNZNML-UHFFFAOYNA-N
SMILES O[N+]([O-])=O.ClC1=CC=C(CCC(CN2C=CN=C2)SC2=C(Cl)C=CC=C2Cl)C=C1
Nombre IUPAC 1-[4-(4-clorofenil)-2-[(2,6-diclorofenil)sulfanil]butil]-1H-imidazol; ácido nítrico
Peso molecular (g/mol) 474.78
Cantidad 1 g