Learn More
Nitrato de butoconazol, Mikromol™
Código de producto. 30049109
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30049109 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30049109 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1637.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Nitrato de butoconazol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Butoconazole Nitrate
CAS 64872-77-1
Nombres de analitos o componentes Butoconazole Nitrate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C19 H17 Cl3 N2 S . H N O3
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo (+/-)-1-[4-(4-Chlorophenyl)-2-[(2,6-dichlorophenyl)thio]butyl]-1H-imidazole mononitrate, 1-[4-(4-Chlorophenyl)-2-[(2,6-dichlorophenyl)thio]butyl]-1H-imidazole mononitrate, (+/-)-Butoconazole nitrate, Butaconazole nitrate, Butoconazole nitrate, Femstat, Gynomyk
Fórmula InChI InChI=1S/C19H17Cl3N2S.HNO3/c20-15-7-4-14(5-8-15)6-9-16(12-24-11-10-23-13-24)25-19-17(21)2-1-3-18(19)22;2-1(3)4/h1-5,7-8,10-11,13,16H,6,9,12H2;(H,2,3,4)
SMILES O[N+](=O)[O-].Clc1ccc(CCC(Cn2ccnc2)Sc3c(Cl)cccc3Cl)cc1
Nombre IUPAC 1-[4-(4-clorofenil)-2-(2,6-diclorofenil)sulfanilbutil]imidazol;ácido nítrico
Peso molecular (g/mol) 474.79
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 473,0134 g/mol