Learn More
Butoconazole nitrate, MedChemExpress
Código de producto. 16461406
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
200 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16461406 200 mg 200 miligramos
16408226 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16461406 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0293
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Butoconazole nitrate (RS 35887), an imidazole antifungal agent, is active against Candida spp. and effective against vaginal infections due to Candida albicans. Butoconazole nitrate is presumed to function as other imidazole derivatives via inhibition of steroid synthesis.
Butoconazole nitrate (RS 35887), an imidazole antifungal agent, is active against Candida spp. and effective against vaginal infections due to Candida albicans. Butoconazole nitrate is presumed to function as other imidazole derivatives via inhibition of steroid synthesis.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Butoconazole nitrate
Forma física Solid
CAS 64872-77-1
Color Off-White
Cantidad 200 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H18Cl3N3O3S
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo RS 35887
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (210.62 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES ClC1=C(SC(CCC2=CC=C(Cl)C=C2)CN3C=CN=C3)C(Cl)=CC=C1.O[N+]([O-])=O
Peso molecular (g/mol) 474.79
Formula Weight (peso de la fórmula) 474.79
Porcentaje de pureza 99.83%