Learn More
Nitrato de butoconazol, LoGiCal
Código de producto. 30463718
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30463718 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30463718 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1637.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Butoconazole Nitrate
CAS 64872-77-1
Nombres de analitos o componentes Butoconazole Nitrate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C19 H17 Cl3 N2 S . H N O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo (+/-)-1-[4-(4-Chlorophenyl)-2-[(2,6-dichlorophenyl)thio]butyl]-1H-imidazole mononitrate, 1-[4-(4-Chlorophenyl)-2-[(2,6-dichlorophenyl)thio]butyl]-1H-imidazole mononitrate, (+/-)-Butoconazole nitrate, Butaconazole nitrate, Butoconazole nitrate, Femstat, Gynomyk
Fórmula InChI InChI=1S/C19H17Cl3N2S.HNO3/c20-15-7-4-14(5-8-15)6-9-16(12-24-11-10-23-13-24)25-19-17(21)2-1-3-18(19)22;2-1(3)4/h1-5,7-8,10-11,13,16H,6,9,12H2;(H,2,3,4)
Tipo de solución Sin diluir
SMILES O[N+](=O)[O-].Clc1ccc(CCC(Cn2ccnc2)Sc3c(Cl)cccc3Cl)cc1
Nombre IUPAC 1-[4-(4-clorofenil)-2-(2,6-diclorofenil)sulfanilbutil]imidazol;ácido nítrico
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 474.79
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 473,0134 g/mol