Learn More
Sulfóxido de butocarboxim 100 μg/mL en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30312451
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Código de producto. Cantidad
30312451 1 mL
1 options
Código de producto. 30312451 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREXA09010157ME
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Butocarboxim sulfoxide
CAS 34681-24-8
Nombres de analitos o componentes Butocarboxim sulfoxide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C7 H14 N2 O3 S
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Butocarboxim sulfoxide
Fórmula InChI InChI=1S/C7H14N2O3S/c1-5(6(2)13(4)11)9-12-7(10)8-3/h6H,1-4H3,(H,8,10)/b9-5+
Tipo de solución Single Solution
SMILES CNC(=O)O\N=C(/C)\C(C)S(=O)C
Nombre IUPAC N-metilcarbamato de [(E)-3-metilsulfinilbutan-2-ilidenoamino]
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Environmental Testing
Peso molecular (g/mol) 206.26
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.0725 g/mol