Learn More
Butocarboxim-sulfóxido 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30312777
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
Código de producto. Cantidad
30312777 5 mL
1 options
Código de producto. 30312777 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREV10890000AL100
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Butocarboxim sulfoxide
CAS 34681-24-8
Nombres de analitos o componentes Butocarboxim sulfoxide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C7 H14 N2 O3 S
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Butocarboxim sulfoxide
Fórmula InChI InChI=1S/C7H14N2O3S/c1-5(6(2)13(4)11)9-12-7(10)8-3/h6H,1-4H3,(H,8,10)/b9-5+
Tipo de solución Single Solution
SMILES CNC(=O)O\N=C(/C)\C(C)S(=O)C
Nombre IUPAC N-metilcarbamato de [(E)-3-metilsulfinilbutan-2-ilidenoamino]
Solvent or Matrix Acetonitrile
Industry Type Environmental Testing
Peso molecular (g/mol) 206.26
Cantidad 5 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.0725 g/mol