Learn More
Butibufeno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Butibufen |
| CAS | 55837-18-8 |
| Fórmula molecular | C14 H20 O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H20O2/c1-4-13(14(15)16)12-7-5-11(6-8-12)9-10(2)3/h5-8,10,13H,4,9H2,1-3H3,(H,15,16) |
| SMILES | CCC(C(=O)O)c1ccc(CC(C)C)cc1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[4-(2-metilpropil)fenil]butanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 220.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 220.1463 |