Learn More
Butibufeno-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Butibufen-d5 |
| CAS | 1346603-83-5 |
| Fórmula molecular | C14H15D5O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | alpha-(Ethyl-d5)-4-(2-methylpropyl)benzeneacetic Acid, 2-(4-Isobutylphenyl)butyric Acid-d5, DF 1903Y-d5, alpha-(Ethyl-d5)-4-(2-methylpropyl)benzeneacetic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H20O2/c1-4-13(14(15)16)12-7-5-11(6-8-12)9-10(2)3/h5-8,10,13H,4,9H2,1-3H3,(H,15,16)/i1D3,4D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(C(=O)O)c1ccc(CC(C)C)cc1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 3,3,4,4,4-pentadeuterio-2-[4-(2-metilpropil)fenil]butanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 225.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 225.1777 |