Learn More
Butiobato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Buthiobate |
| CAS | 51308-54-4 |
| Fórmula molecular | C21 H28 N2 S2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Dimethylethyl)Phenyl]Methyl Ester, Butiobate, Den, Denmert, N-(3-Pyridyl) S-Butyl S'-(P-Tert-Butylbenzyl)Imidodithiocarbonate, S 1358, (E)-Butyl 4-(Tert-Butyl)Benzyl Pyridin-3-Ylcarbonimidodithioate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H28N2S2/c1-5-6-14-24-20(23-19-8-7-13-22-15-19)25-16-17-9-11-18(12-10-17)21(2,3)4/h7-13,15H,5-6,14,16H2,1-4H3 |
| SMILES | Ccccsc(=Nc1Cccnc1)Scc2Ccc(Cc2)C(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | 1-[(4-terc-butilfenil)metilsulfanil]-1-butilsulfanil-N-piridin-3-ilmetanilamina |
| Peso molecular (g/mol) | 372.59 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 372.1694 |