Learn More
Clorhidrato de butetamina, LoGiCal
Código de producto. 30459212
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30459212 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30459212 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1848.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Butethamine Hydrochloride
CAS 553-68-4
Nombres de analitos o componentes Butethamine Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H20 N2 O2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Ethanol, 2-[(2-methylpropyl)amino]-, 1-(4-aminobenzoate), hydrochloride (1:1), Butethamine Hydrochloride, Butethamine hydrochloride (6CI), Ethanol, 2-(isobutylamino)-, p-aminobenzoate (ester), monohydrochloride (8CI), Ethanol, 2-[(2-methylpropyl)amino]-, 4-aminobenzoate (ester), monohydrochloride (9CI), 2-(Isobutylamino)ethyl p-aminobenzoate hydrochloride, Ibylcaine, Ibylcaine hydrochloride, Monocaine, Monocaine hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C13H20N2O2.ClH/c1-10(2)9-15-7-8-17-13(16)11-3-5-12(14)6-4-11;/h3-6,10,15H,7-9,14H2,1-2H3;1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.CC(C)CNCCOC(=O)c1ccc(N)cc1
Nombre IUPAC 4-aminobenzoato de 2-(2-metilpropilamino)etilo; hidrocloruro
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 272.77
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.1292 g/mol