Learn More
Citrato de butetamato, Mikromol™
Descripción
Citrato de butetamato
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Butetamate Citrate |
| CAS | 13900-12-4 |
| Nombres de analitos o componentes | Butetamate Citrate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C16 H25 N O2 . C6 H8 O7 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Butetamate Citrate, 2-Phenylbutyric acid 2-(diethylamino)ethyl ester citrate, 2-Diethylaminoethyl 2-phenylbutyrate citrate, Butethamate citrate, alpha-Ethylbenzeneacetic acid 2-(diethylamino)ethyl ester 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H25NO2.C6H8O7/c1-4-15(14-10-8-7-9-11-14)16(18)19-13-12-17(5-2)6-3;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h7-11,15H,4-6,12-13H2,1-3H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12) |
| SMILES | CCC(C(=O)OCCN(CC)CC)c1ccccc1.OC(=O)CC(O)(CC(=O)O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | 2-(dietilamino)etilo 2-fenilbutanoato; ácido 2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxílico |
| Mostrar más |