Learn More
Citrato de butetamato, LoGiCal
Código de producto. 30463723
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30463723 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30463723 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0606.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Butetamate Citrate
CAS 13900-12-4
Nombres de analitos o componentes Butetamate Citrate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H25 N O2 . C6 H8 O7
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Butetamate Citrate, 2-Phenylbutyric acid 2-(diethylamino)ethyl ester citrate, 2-Diethylaminoethyl 2-phenylbutyrate citrate, Butethamate citrate, alpha-Ethylbenzeneacetic acid 2-(diethylamino)ethyl ester 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate
Fórmula InChI InChI=1S/C16H25NO2.C6H8O7/c1-4-15(14-10-8-7-9-11-14)16(18)19-13-12-17(5-2)6-3;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h7-11,15H,4-6,12-13H2,1-3H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
Tipo de solución Neat
SMILES CCC(C(=O)OCCN(CC)CC)c1ccccc1.OC(=O)CC(O)(CC(=O)O)C(=O)O
Nombre IUPAC 2-(dietilamino)etilo 2-fenilbutanoato; ácido 2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxílico
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 455.5
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 455.2155 g/mol