Learn More
Clorhidrato de butenafina, TRC
Código de producto. 30339123
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30339123 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30339123 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB690195100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Butenafine Hydrochloride
CAS 101827-46-7
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C23 H27 N . Cl H
Cantidad 100 mg
Sinónimo 1-Naphthalenemethanamine, N-[[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]methyl]-N-methyl-, hydrochloride (1:1), 1-Naphthalenemethanamine, N-[[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]methyl]-N-methyl-, hydrochloride (9CI), Butenafine hydrochloride, KP 363, Mentax, Scorba
Fórmula InChI InChI=1S/C23H27N.ClH/c1-23(2,3)21-14-12-18(13-15-21)16-24(4)17-20-10-7-9-19-8-5-6-11-22(19)20;/h5-15H,16-17H2,1-4H3;1H
SMILES Cl.CN(Cc1ccc(cc1)C(C)(C)C)Cc2cccc3ccccc23
Nombre IUPAC 1-(4-terc-butilfenil)-N-metil-N-(naftalen-1-ilmetil)metanamina;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 353.93
Formula Weight (peso de la fórmula) 353.191
Porcentaje de pureza >95