Learn More
Butenafine Hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16481669
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16481669 1 g 1 g
16451846 500 mg 500 miligramos
16449827 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16481669 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17396
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Butenafine Hydrochloride (KP363 Hydrochloride) is a synthetic benzylamine antifungal, works by inhibiting the synthesis of sterols by inhibiting squalene epoxidase.
Butenafine Hydrochloride (KP363 Hydrochloride) is a synthetic benzylamine antifungal, works by inhibiting the synthesis of sterols by inhibiting squalene epoxidase.
Specifications
Nombre del producto químico o material Butenafine Hydrochloride
Forma física Solid
CAS 101827-46-7
Color Blanco
Cantidad 1 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H28ClN
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo KP363 Hydrochloride
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (70.64 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (2.83 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN(CC1=CC=C(C(C)(C)C)C=C1)CC2=C3C=CC=CC3=CC=C2.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 353.93
Formula Weight (peso de la fórmula) 353.93
Porcentaje de pureza 99.96%