Learn More
Butenafine Hydrochloride, MedChemExpress
Descripción
Butenafine Hydrochloride (KP363 Hydrochloride) is a synthetic benzylamine antifungal, works by inhibiting the synthesis of sterols by inhibiting squalene epoxidase.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Butenafine Hydrochloride |
| Forma física | Solid |
| CAS | 101827-46-7 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 500 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C23H28ClN |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Sinónimo | KP363 Hydrochloride |
| Información de solubilidad | DMSO : 25 mg/mL (70.64 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (2.83 mM; Need ultrasonic) |
| Mostrar más |