Learn More
Butein, CVR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Butein |
| CAS | 487-52-5 |
| Fórmula molecular | C15 H12 O5 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H12O5/c16-10-3-4-11(14(19)8-10)12(17)5-1-9-2-6-13(18)15(20)7-9/h1-8,16,18-20H/b5-1+ |
| SMILES | Oc1ccc(C(=O)\C=C\c2ccc(O)c(O)c2)c(O)c1 |
| Nombre IUPAC | (E)-1-(2,4-dihidroxifenil)-3-(3,4-dihidroxifenil)prop-2-en-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 272.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 272.0685 |