Learn More
Butein, CVR
Código de producto. 30337470
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30337470 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30337470 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6901255MG
Este artículo no se puede devolver. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Butein
CAS 487-52-5
Fórmula molecular C15 H12 O5
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H12O5/c16-10-3-4-11(14(19)8-10)12(17)5-1-9-2-6-13(18)15(20)7-9/h1-8,16,18-20H/b5-1+
SMILES Oc1ccc(C(=O)\C=C\c2ccc(O)c(O)c2)c(O)c1
Nombre IUPAC (E)-1-(2,4-dihidroxifenil)-3-(3,4-dihidroxifenil)prop-2-en-1-ona
Peso molecular (g/mol) 272.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.0685
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.