Learn More
Éter tetrametílico de buteína, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Butein Tetramethyl Ether |
| CAS | 155048-06-9 |
| Fórmula molecular | C19H20O5 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (2E)-1-(2,4-Dimethoxyphenyl)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-propen-1-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H20O5/c1-21-14-7-8-15(18(12-14)23-3)16(20)9-5-13-6-10-17(22-2)19(11-13)24-4/h5-12H,1-4H3/b9-5+ |
| SMILES | COc1ccc(C(=O)\C=C\c2ccc(OC)c(OC)c2)c(OC)c1 |
| Nombre IUPAC | (E)-1-(2,4-dimetoxifenil)-3-(3,4-dimetoxifenil)prop-2-en-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 328.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 328.1311 |