Learn More
Diclorhidrato de butaperazina, TRC
Código de producto. 30334679
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30334679 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30334679 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB68988510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Butaperazine Dihydrochloride
CAS 80463-18-9
Fórmula molecular C24H31N3OS .2HCl
Cantidad 10 mg
Sinónimo 1-[10-[3-(4-Methyl-1-piperazinyl)propyl]-10H-phenothiazin-2-yl]-1-butanone Dihydrochloride, 2-Butyryl-10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]phenothiazine Dihydrochloride, AHR 3000 Dihydrochloride, AHR 712 Dihydrochloride, Bayer 1362 Dihydrochloride, Butyrylperazine Dihydrochloride, Emerex Dihydrochloride, Megalectil Dihydrochloride, (1-oxobutyl)-perazine Dihydrochloride: Randolectil Dihydrochloride, Repoise Dihydrochloride, Riker 595 Dihydrochloride, Tyrylen Dihydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C24H31N3OS/c1-3-7-22(28)19-10-11-24-21(18-19)27(20-8-4-5-9-23(20)29-24)13-6-12-26-16-14-25(2)15-17-26/h4-5,8-11,18H,3,6-7,12-17H2,1-2H3
SMILES O=C(CCC)C1=CC=C(SC(C=CC=C2)=C2N3CCCN4CCN(C)CC4)C3=C1
Nombre IUPAC 1-[10-[3-(4-metilpiperazin-1-il)propil]fenotiazin-2-il]butan-1-ona
Peso molecular (g/mol) 409.5923646