Learn More
Ácido butanoico-d7, TRC
Código de producto. 30342234
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30342234 100 mg 100 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30342234 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB692237100MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Butanoic-d7 Acid
CAS 73607-83-7
Notas de grado de pureza GC
Fórmula molecular C4 D7 H O2
Cantidad 100 mg
Sinónimo Butyric-d7 Acid, Butanoic-d7 acid (9CI), Butanoic acid D7
Fórmula InChI InChI=1S/C4H8O2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6)/i1D3,2D2,3D2
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 2,2,3,3,4,4,4-heptadeuteriobutanoico
Peso molecular (g/mol) 95.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 95.0964
Porcentaje de pureza >95