Learn More
Ácido butanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Butyric Acid |
| CAS | 107-92-6 |
| Fórmula molecular | C4 H8 O2 |
| Cantidad | 250 g |
| Sinónimo | Butyric acid (6CI,7CI,8CI), 1-Propanecarboxylic acid, Ethylacetic acid, Honey robber, NSC 8415, Propylformic acid, n-Butanoic acid, n-Butyric acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H8O2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6) |
| SMILES | CCCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido butanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 88.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 88.0524 |