Learn More
Ácido butanoico, TRC
Código de producto. 30346135
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30346135 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30346135 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB692235100G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Butyric Acid
CAS 107-92-6
Fórmula molecular C4 H8 O2
Cantidad 100 g
Sinónimo Butyric acid (6CI,7CI,8CI), 1-Propanecarboxylic acid, Ethylacetic acid, Honey robber, NSC 8415, Propylformic acid, n-Butanoic acid, n-Butyric acid
Fórmula InChI InChI=1S/C4H8O2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6)
SMILES CCCC(=O)O
Nombre IUPAC ácido butanoico
Peso molecular (g/mol) 88.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.0524