Learn More
Clorhidrato de butanilicaína, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Butanilicaine Hydrochloride |
| CAS | 6027-28-7 |
| Fórmula molecular | C13 H19 Cl N2 O . Cl H |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 1-(Butylaminoacetylamino)-2-chloro-6-methylbenzene Hydrochloride, 2-(Butylamino)-6'-chloro-o-acetoluidide, 2-Butylamino-6'-chloro-o-acetotoluidide Hydrochloride, ω-n-Butylaminoacetic acid 2-methyl-6-chloroanilide Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H19ClN2O.ClH/c1-3-4-8-15-9-12(17)16-13-10(2)6-5-7-11(13)14;/h5-7,15H,3-4,8-9H2,1-2H3,(H,16,17);1H |
| SMILES | Cl.CCCCNCC(=O)Nc1c(C)cccc1Cl |
| Nombre IUPAC | 2-(butilamino)-N-(2-cloro-6-metil-fenil)acetamida;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 291.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 290.0953 |