Learn More
Sal Sódica del Ácido Butano-1,4-disulfónico, TRC
Código de producto. 17904245
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17904245 25 g 25 g
17940365 1 g 1 g
17923435 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17904245 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB68988025G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 36589-61-4
Fórmula molecular C4 H8 O6 S2 . 2 Na
Peso molecular (g/mol) 262.21
Sinónimo 1,4-Butanedisulfonic acid, sodium salt (1:2), 1,4-Butanedisulfonic acid, disodium salt (9CI), Disodium butane-1,4-disulfonate, 1,4-Butanedisulfonic acid disodium salt, 1,4-Disulfobutane disodium salt, Butane-1,4-disulfonic acid disodium salt
Nombre IUPAC disodio; butano-1,4-disulfuronato
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCCCS(=O)(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Butane-1,4-disulfonic Acid Disodium Salt
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H10O6S2.2Na/c5-11(6,7)3-1-2-4-12(8,9)10;;/h1-4H2,(H,5,6,7)(H,8,9,10);;/q;2*+1/p-2
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.9558
Porcentaje de pureza >95%