Learn More
Butanal, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Butanal |
| CAS | 123-72-8 |
| Fórmula molecular | C4 H8 O |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | Butyraldehyde (8CI), Butal, Butaldehyde, Butanaldehyde, Butyl aldehyde, Butyral, Butyric aldehyde, Butyrylaldehyde, NSC 62779, n-Butanal, n-Butyl aldehyde, n-Butyraldehyde, n-Butyric aldehyde |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H8O/c1-2-3-4-5/h4H,2-3H2,1H3 |
| SMILES | CCCC=O |
| Nombre IUPAC | butanal |
| Peso molecular (g/mol) | 72.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 72.0575 |