Learn More
Butanal, TRC
Código de producto. 30333843
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30333843 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30333843 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6898901G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Butanal
CAS 123-72-8
Fórmula molecular C4 H8 O
Cantidad 1 g
Sinónimo Butyraldehyde (8CI), Butal, Butaldehyde, Butanaldehyde, Butyl aldehyde, Butyral, Butyric aldehyde, Butyrylaldehyde, NSC 62779, n-Butanal, n-Butyl aldehyde, n-Butyraldehyde, n-Butyric aldehyde
Fórmula InChI InChI=1S/C4H8O/c1-2-3-4-5/h4H,2-3H2,1H3
SMILES CCCC=O
Nombre IUPAC butanal
Peso molecular (g/mol) 72.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 72.0575