Learn More
Butanal-d8, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Butanal-d8 |
| CAS | 84965-36-6 |
| Fórmula molecular | C4 2H8 O |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Butanal-d8, Butyraldehyde-d8, Butal-d8, Butaldehyde-d8, Butanaldehyde-d8, Butyral-d8, Butyric Aldehyde-d8, Butyrylaldehyde-d8, NSC 62779-d8, n-Butanal-d8, n-Butyl Aldehyde-d8, n-Butyraldehyde-d8, n-Butyric Aldehyde-d8 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H8O/c1-2-3-4-5/h4H,2-3H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D |
| SMILES | [2H]C(=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 1,2,2,3,3,4,4,4-octadeuteriobutan-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 80.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 80.1077 |