Learn More
4-hidroxibenzoato de butan-2-ilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Butan-2-yl 4-Hydroxybenzoate |
| CAS | 17696-61-6 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C11H14O3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 1-Methylpropyl 4-Hydroxybenzoate, 2-Butyl p-Hydroxybenzoate, p-Hydroxybenzoic Acid sec-Butyl Ester, sec-Butyl 4-Hydroxybenzoate, sec-Butyl p-Hydroxybenzoate, sec-Butyl Paraben |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H14O3/c1-3-8(2)14-11(13)9-4-6-10(12)7-5-9/h4-8,12H,3H2,1-2H3 |
| SMILES | CCC(C)OC(=O)C1=CC=C(C=C1)O |
| Nombre IUPAC | 4-hidroxibenzoato de butan-2-ilo |
| Peso molecular (g/mol) | 194.22 |
| Mostrar más |