Learn More
Butan-1-ol, certificado AR para análisis, Fisher Chemical™
Código de producto. 10734941 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Envase:
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Recipiente de metal
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
25 LT
500 ML
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10734941 500 mL Frasco de vidrio ámbar 500 ML
10530911 1 L Frasco de vidrio ámbar 1 LT
10141610 2.5 L Frasco de vidrio ámbar 2.50 LT
10477630 2.5 L Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico 2.50 LT
10744941 25 L Recipiente de metal 25 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10734941 missing translation for 'mfr' Fisher Chemical missing translation for 'supplierNo' B/4850/08
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28036
View all promotions
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 71-36-3
Fórmula molecular C4H10O
Peso molecular (g/mol) 74.12
Número MDL 2964
Clave InChI LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC butano-1-ol
SMILES CCCCO
Specifications
Punto de fusión -89°C
Color Incolora
Cantidad 500 mL
Envase Frasco de vidrio ámbar
Forma física Líquido
Presión de vapor 6.7mbar at 20°C
Viscosidad 2.95 mPaS ( at 20°C)
Punto de ebullición 117.6°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.12g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 1-Butanol
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.