Learn More
Butan-1-ol, certificado AR para análisis, Fisher Chemical™
Código de producto. 10141610 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Envase:
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Recipiente de metal
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
25 LT
500 ML
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10141610 2.5 L Frasco de vidrio ámbar 2.50 LT
10734941 500 mL Frasco de vidrio ámbar 500 ML
10530911 1 L Frasco de vidrio ámbar 1 LT
10477630 2.5 L Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico 2.50 LT
10744941 25 L Recipiente de metal 25 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10141610 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor B/4850/17
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
CAS 71-36-3
Fórmula molecular C4H10O
Peso molecular (g/mol) 74.12
Número MDL 2964
Clave InChI LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC butano-1-ol
SMILES CCCCO
Especificaciones
Punto de fusión -89 °C
Color Incolora
Cantidad 2.5 L
Envase Frasco de vidrio ámbar
Forma física Líquido
Presión de vapor 6,7 mbar a 20 °C
Viscosidad 2,95 mPaS (a 20 °C)
Punto de ebullición 117,6 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 74,12g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Butanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.