Learn More
Citrato de butamirato, TRC
Código de producto. 30011407
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011407 10 mg 10 miligramos
30010908 50 mg 50 miligramos
30010939 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011407 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB69002510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18109-81-4
Fórmula molecular C18 H29 N O3 . C6 H8 O7
Peso molecular (g/mol) 499.55
Sinónimo Benzeneacetic acid, α-ethyl-, 2-[2-(diethylamino)ethoxy]ethyl ester, 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate (1:1), Butyric acid, 2-phenyl-, 2-[2-(diethylamino)ethoxy]ethyl ester, citrate (1:1) (8CI), Ethanol, 2-[2-(diethylamino)ethoxy]-, 2-phenylbutyrate (ester), citrate (1:1) (8CI), 2-[2-(Diethylamino)ethoxy]ethyl-2-phenylbutyrate citrate (1:1), Abbott 36581, Acodeen, Butamirate citrate, Cough Cut, HH 197, Panatus, Sincodeen, Sincodin, Sincodix, Sinecod, Sinecond
Nombre IUPAC 2-[2-(dietilamino)etoxi]etil 2-fenilbutanoato; 2-hidroxipropano-1,2,3-ácido tricarboxílico
SMILES CCC(C(=O)OCCOCCN(CC)CC)c1ccccc1.OC(=O)CC(O)(CC(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Butamirate Citrate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H29NO3.C6H8O7/c1-4-17(16-10-8-7-9-11-16)18(20)22-15-14-21-13-12-19(5-2)6-3;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h7-11,17H,4-6,12-15H2,1-3H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 499.2417
Porcentaje de pureza >95%