Learn More
Citrato de butamirato, Mikromol™
Código de producto. 17941486
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
17941486 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17941486 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3771.00
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Citrato de butamirato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Butamirate Citrate
CAS 18109-81-4
Nombres de analitos o componentes Butamirate Citrate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H29 N O3 . C6 H8 O7
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Benzeneacetic acid, alpha-ethyl-, 2-[2-(diethylamino)ethoxy]ethyl ester, 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate (1:1), Butyric acid, 2-phenyl-, 2-[2-(diethylamino)ethoxy]ethyl ester, citrate (1:1) (8CI), Ethanol, 2-[2-(diethylamino)ethoxy]-, 2-phenylbutyrate (ester), citrate (1:1) (8CI), 2-[2-(Diethylamino)ethoxy]ethyl-2-phenylbutyrate citrate (1:1), Abbott 36581, Acodeen, Butamirate citrate, Cough Cut, HH 197, Panatus, Sincodeen, Sincodin, Sincodix, Sinecod, Sinecond, Oxeladin impurity D, 2-(2-diethylaminoethoxy)ethyl 2-phenyl-butyrate dihydrogen citrate, Oxeladin Hydrogen Citrate Impurity D as Citrate, Oxeladin Impurity D as Citrate
Fórmula InChI InChI=1S/C18H29NO3.C6H8O7/c1-4-17(16-10-8-7-9-11-16)18(20)22-15-14-21-13-12-19(5-2)6-3;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h7-11,17H,4-6,12-15H2,1-3H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
SMILES CCC(C(=O)OCCOCCN(CC)CC)c1ccccc1.OC(=O)CC(O)(CC(=O)O)C(=O)O
Nombre IUPAC 2-[2-(dietilamino)etoxi]etilo 2-fenilbutanoato; ácido 2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxílico
Peso molecular (g/mol) 499.55
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 499.2417 g/mol