Learn More
Butamben, Mikromol™
Código de producto. 30051720
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30051720 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30051720 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1802.00
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Butamben
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Butamben
CAS 94-25-7
Nombres de analitos o componentes Butamben
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C11 H15 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Butyl Aminobenzoate
Fórmula InChI InChI=1S/C11H15NO2/c1-2-3-8-14-11(13)9-4-6-10(12)7-5-9/h4-7H,2-3,8,12H2,1H3
SMILES CCCCOC(=O)c1ccc(N)cc1
Nombre IUPAC butil 4-aminobenzoato
Peso molecular (g/mol) 193.24
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.1103 g/mol