Learn More
Butamben, MedChemExpress
Description
Butamben (Butyl 4-aminobenzoate) results in long-lasting relief from pain, without impairing motor function or other sensory functions.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Butamben |
| CAS | 94-25-7 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C11H15NO2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Butyl 4-aminobenzoate |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (517.49 mM) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.52 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(OCCCC)C1=CC=C(N)C=C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 193.24 |
| Show More |