Learn More
Butamben, LoGiCal
Código de producto. 30461888
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30461888 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30461888 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1802.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Butamben
CAS 94-25-7
Nombres de analitos o componentes Butamben
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C11 H15 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Butyl Aminobenzoate
Fórmula InChI InChI=1S/C11H15NO2/c1-2-3-8-14-11(13)9-4-6-10(12)7-5-9/h4-7H,2-3,8,12H2,1H3
Tipo de solución Neat
SMILES CCCCOC(=O)c1ccc(N)cc1
Nombre IUPAC butil 4-aminobenzoato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 193.24
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.1103 g/mol