Learn More
Clorhidrato de butalamina, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de butalamina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Butalamine Hydrochloride |
| CAS | 56974-46-0 |
| Nombres de analitos o componentes | Butalamine Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C18 H28 N4 O . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Butalamine Hydrochloride, 1,2-Ethanediamine, N1,N1-dibutyl-N2-(3-phenyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)-, hydrochloride (1:1), 1,2-Ethanediamine, N,N-dibutyl-N'-(3-phenyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)-, monohydrochloride, Adrevil, Adrevil forte, Butalamine hydrochloride, Hemotrope, LA 1221, Surem, Surheme |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H28N4O.ClH/c1-3-5-13-22(14-6-4-2)15-12-19-18-20-17(21-23-18)16-10-8-7-9-11-16;/h7-11H,3-6,12-15H2,1-2H3,(H,19,20,21);1H |
| SMILES | Cl.CCCCN(CCCC)CCNc1onc(n1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | N',N'-dibutil-N-(3-fenil-1,2,4-oxadiazol-5-il)etano-1,2-diamina;clorhidrato |
| Mostrar más |