Learn More
Clorhidrato de butalamina, LoGiCal
Código de producto. 30461382
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30461382 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30461382 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1845.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Butalamine Hydrochloride
CAS 56974-46-0
Nombres de analitos o componentes Butalamine Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H28 N4 O . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Butalamine Hydrochloride, 1,2-Ethanediamine, N1,N1-dibutyl-N2-(3-phenyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)-, hydrochloride (1:1), 1,2-Ethanediamine, N,N-dibutyl-N'-(3-phenyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)-, monohydrochloride, Adrevil, Adrevil forte, Butalamine hydrochloride, Hemotrope, LA 1221, Surem, Surheme
Fórmula InChI InChI=1S/C18H28N4O.ClH/c1-3-5-13-22(14-6-4-2)15-12-19-18-20-17(21-23-18)16-10-8-7-9-11-16;/h7-11H,3-6,12-15H2,1-2H3,(H,19,20,21);1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.CCCCN(CCCC)CCNc1onc(n1)c2ccccc2
Nombre IUPAC N',N'-dibutil-N-(3-fenil-1,2,4-oxadiazol-5-il)etano-1,2-diamina;clorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 352.9
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 352.203 g/mol