Learn More
Butafosfan, TRC
Código de producto. 30009821
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009821 1 g 1 g
17951905 100 mg 100 miligramos
17942355 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009821 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6894101G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17316-67-5
Fórmula molecular C7 H18 N O2 P
Peso molecular (g/mol) 179.2
Sinónimo Butafosfan, Butaphosphan, [1-(Butylamino)-1-methylethyl]phosphinic acid, 1-(Butylamino)-1-methylethylphosphonous acid, P-[1-(Butylamino)-1-methylethyl]phosphinic acid
Nombre IUPAC 2-(butilamino)propano-2-ilfosfinico ácido
SMILES CCCCNC(C)(C)P(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Butafosfan
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H18NO2P/c1-4-5-6-8-7(2,3)11(9)10/h8,11H,4-6H2,1-3H3,(H,9,10)
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.1075
Porcentaje de pureza >95%