Learn More
Butafosfán, Mikromol™
Descripción
Butafosfán
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Butafosfan |
| CAS | 17316-67-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Butafosfan |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C7 H18 N O2 P |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Butafosfan, Butaphosphan, [1-(Butylamino)-1-methylethyl]phosphinic acid, 1-(Butylamino)-1-methylethylphosphonous acid, P-[1-(Butylamino)-1-methylethyl]phosphinic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H18NO2P/c1-4-5-6-8-7(2,3)11(9)10/h8,11H,4-6H2,1-3H3,(H,9,10) |
| SMILES | CCCCNC(C)(C)P(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(butilamino)propan-2-ilfosfínico |
| Mostrar más |