Learn More
Butafosfán, LoGiCal
Código de producto. 30462258
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30462258 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30462258 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3311.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Butafosfan
CAS 17316-67-5
Nombres de analitos o componentes Butafosfan
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C7 H18 N O2 P
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Butafosfan, Butaphosphan, [1-(Butylamino)-1-methylethyl]phosphinic acid, 1-(Butylamino)-1-methylethylphosphonous acid, P-[1-(Butylamino)-1-methylethyl]phosphinic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C7H18NO2P/c1-4-5-6-8-7(2,3)11(9)10/h8,11H,4-6H2,1-3H3,(H,9,10)
Tipo de solución Neat
SMILES CCCCNC(C)(C)P(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 2-(butilamino)propan-2-ilfosfínico
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 179.2
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.1075 g/mol