Learn More
Butadieno sulfona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10300174 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10300174 500 g Frasco de plástico 500 g
10616102 100 g Frasco de plástico 100 g
15169163 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10300174 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 107615000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    73.75€
    62.65€ / 500 g
    Ahorro 11.10€
    15% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 77-79-2 | C4H6O2S | 118.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77-79-2
Fórmula molecular C4H6O2S
Peso molecular (g/mol) 118.16
Número MDL MFCD00005481
Clave InChI MBDNRNMVTZADMQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-sulfolene, butadiene sulfone, sulfolene, thiophene, 2,5-dihydro-, 1,1-dioxide, beta-sulfolene, 2,5-dihydrothiophene sulfone, 2,5-dihydrothiophene dioxide, 2,5-dihydrothiophene-1,1-dioxide, sulfol-3-ene, ccris 569
PubChem CID 6498
Nombre IUPAC 2,5-dihidrotiofeno 1,1-dióxido
SMILES C1C=CCS1(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Butadiene sulfone
Punto de fusión 63.0°C to 66.0°C
Color Marrón o naranja a amarillo
Densidad 1.3000g/mL
Temperatura de inflamación 112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Cantidad 500 g
Beilstein 17, V,1, 177
Fieser 02,389; 03,272; 04,468; 12,455
Índice Merck 15,9086
Información de solubilidad Solubility in water: 130g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol, acetone, chloroform, benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.16
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Butadiene sulfone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1